Läs mer
EPZ005687, MedChemExpress
Beskrivning
EPZ005687 is a potent and selective inhibitor of EZH2 with Ki of 24 nM, and has 50-fold selectivity against EZH1 and 500-fold selectivity against 15 other protein methyltransferases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EPZ005687 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1396772-26-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H37N5O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 9.4 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)=CC5=C2C=NN5C6CCCC6 |
| Visa mer |