missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EPZ011989, MedChemExpress

Produktkod. 16497206
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497206 100 mg
16477238 10 mg
16459767 5 mg
16443257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16986

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.

EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EPZ011989
Fysisk form Solid
CAS 1598383-40-4
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H51N5O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (165.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C
Molekylvikt (g/mol) 605.81
Formel vikt 605.81
Procent renhet 96.18%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.