Läs mer
EPZ011989 trifluoroacetate, MedChemExpress
Produktkod. 16487238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487238 10 mg
16469767 5 mg
16453257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16487238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16986A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPZ011989 trifluoroacetate
Fysisk form Solid
CAS 1598383-41-5
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H52F3N5O6
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym EPZ-011989 trifluoroacetate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (138.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 719.83
Formel vikt 719.83
Procent renhet 98.71%