Läs mer
EPZ015666, MedChemExpress
Produktkod. 16495956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495956 100 mg -
16491507 50 mg 50mg
16468017 5 mg -
16425308 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12727
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPZ015666
CAS 1616391-65-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25N5O3
Kvantitet 100 mg
Synonym GSK3235025
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC(NC4COC4)=NC=N3
Molekylvikt (g/mol) 383.44
Formel vikt 383.44
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death