Läs mer
EPZ031686, MedChemExpress
Beskrivning
EPZ031686 is an potent and orally active SMYD3 inhibitor and with an IC50 value of 3 nM. EPZ031686 can be used for cancer research.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | EPZ031686 |
| CAS | 1808011-22-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H34ClF3N4O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35 mg/mL (59.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C1)NC2=C1C=C(C(N[C@@H]3C[C@H]4N(S(CC5CCN(CCCC(F)(F)F)CC5)(=O)=O)[C@H](CC4)C3)=O)C(Cl)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.09 |
| Formel vikt | 591.09 |
| Show More |