Läs mer
Equilenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Equilenin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16,19H,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 266.1307 |
| Procent renhet | >95% |