missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Equilin 3-O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Equilin 3-O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 27610-12-4 |
| Molekylformel | C24H27NaO8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 17-Oxoestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3-5,10,14,16,18-21,23,26-28H,2,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.46 |
| Formel vikt | 466.1604 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?