Läs mer
Equilin 3-Sulfate-d4 Sodium Salt (stabilized with TRIS, 50% w/w), TRC
Produktkod. 30383385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
10 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30383385 10 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30383385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59282210MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Equilin 3-sulfate-d4 sodium salt
CAS 285979-81-9
Molekylformel C18 2H4 H15 O5 S . Na
Kvantitet 10 mg
Synonym Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Sodium Equilin-2,4,16,16-d4 Sulfate, Equilin 3-Sulfate-d4 Sodium Salt, 3-(Sulfooxy)estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one-2,4,16,16-d4 sodium salt, Equilin sulfate-d4 sodium salt, Equilin Sulfate-2,4,16,16-D4 Sodium Salt, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one-2,4,16,16-d4 sodium sulfate
InChI formel InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
LEDER [Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;[(9S,13S,14S)-2,4,16,16-tetradeuterio-13-methyl-17-oxo-6,9,11,12,14,15-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
Molekylvikt (g/mol) 374.42
Formel vikt 374.1102
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.