Läs mer
Equilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Equilin |
| CAS | 474-86-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H20 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-hydroxy-, Equilin (6CI,7CI), Equilin, 1,3,5,7-Estratetraen-3-ol-17-one, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 7-Dehydroestrone, NSC 10971 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.35 |
| Visa mer |