Läs mer
MP Biomedicals™ Donator Serum från häst
Produktkod. 11495035 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Färg:
Gyllene brun
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
11495035 500 ml Gyllene brun 500ml
11485035 100 ml Gyllene brun 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495035 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092921154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1203.49 SEK / 500ml
    Save 61.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USA:s bestämmelser
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Art Häst
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
För användning med (applikation) Diagnostiska analyser
Hemoglobinkoncentration ≤35mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 273 till 301 mOsm/kg
pH 7,1 till 8
Proteininnehåll 5,6 till 9,1 g/dL