Läs mer
MP Biomedicals™ Donator Serum från häst
Produktkod. p-2625236 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Färg:
Gyllene brun
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11495035
Brand: MP Biomedicals™ 092921154
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USA:s bestämmelser
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Art Häst
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
För användning med (applikation) Diagnostiska analyser
Hemoglobinkoncentration ≤35mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 273 till 301 mOsm/kg
pH 7,1 till 8
Proteininnehåll 5,6 till 9,1 g/dL