Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-amplifieringskit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Amplification Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isotermisk DNA-amplifiering, som inkluderar rullande cirkelförstärkning (RCA ) och multipelförskjutningsförstärkning– helgenomamplifiering (MDA-WGA).
Funktioner av EquiPhi29 DNA-förstärkningskit inkluderar:
•Snabb DNA-amplifiering på mindre än två timmar
• Känslighet från 1 fg ingående DNA
• Maximal avkastning på 17μ g amplifierat DNA
• Kompatibilitet med olika typer av provinmatningsmaterial (t.ex. renat DNA, flytande mediakultur, agarplattkolonier)
• Kompatibilitet med olika nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering (Sanger-sekvensering, nästa generations sekvensering), digestion med restriktionsenzymer, cellfri DNA-berikning och cellfritt proteinuttryck
• Alla nödvändiga komponenter för DNA-amplifiering i RCA eller MDA-WGA-reaktioner
Satsen innehåller EquPhi29 DNA Polymerase, en proprietär phi29 DNA-polymerasmutant som har stark strängförskjutningsaktivitet och möjliggör hög termostabilitet, reaktionshastighet och produktutbyte och låg amplifieringsbias. Dessutom ingår en optimerad reaktionsbuffert, exo-resistent slumpmässig primer, pyrofosfatas och dNTPs. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen förbättrar DNA-amplifieringen och underlättar provhanteringen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | DNA-amplifieringskit |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | RCA, MDA-WGA |
| Polymeras | EquiPhi29 DNA-polymeras |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Forskningskategori | Nukleinsyraanalys, In vitro transkription, Cellfritt proteinuttryck, In situ sekvensering, SNP-detektion |
| Innehåll och lagring | •5 x 100μ L EquiPhi29 DNA-polymeras (10 U/μ L) |
| Formatera | Kit |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |