Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-amplifieringskit
Produktkod. 18094070 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18094070 100 reaktioner 100 reaktioner
18084100 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18094070 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65393
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
DNA-förstärkningskitet Thermo Scientific™ EquiPhi29 innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isothermal DNA-amplifiering, vilket inkluderar rullande cirkel-amplifiering (RCA) och multipel förskjutningsamplifikation – av hela genomet (MDA-WGA).
DNA-förstärkningskitet Thermo Scientific™ EquiPhi29 innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isothermal DNA-amplifiering, vilket inkluderar rullande cirkel-amplifiering (RCA) och multipel förskjutningsamplifikation – av hela genomet (MDA-WGA).
Funktioner i DNA-förstärkningskitet EquiPhi29 inkluderar:
  • Snabb DNA-amplifiering på mindre än två timmar
  • Känslighet från 1 fg av indata-DNA
  • Maximal utbyte på 17 μg amplifierat DNA
  • Kompatibilitet med olika typer av provmaterial (t.ex. renat DNA, flytande mediekultur, agarplattkolonier)
  • Kompatibilitet med olika efterföljande applikationer såsom DNA-sekvensering (Sanger-sekvensering, nästa generations sekvensering), nedbrytning med restriktionsenzymer, cellfri DNA-berikning och cellfritt proteinuttryck
  • Alla nödvändiga komponenter för DNA-amplifiering i RCA eller MDA-WGA-reaktioner
Kitet innehåller EquPhi29 DNA-polymeras, en proprietär phi29 DNA-polymerasmutant som har stark strängförskjutningsaktivitet och möjliggör hög termostabilitet, reaktionshastighet, produktutbyte och låg förstärkningsbias. Dessutom ingår en optimerad reaktionsbuffert, exoresistent slumpprimer, pyrofosfatas och dNTP:er. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen förbättrar DNA-förstärkningen och underlättar provhantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DNA-amplifieringskit
Form Vätska
För användning med (applikation) RCA, MDA-WGA
Polymeras EquiPhi29 DNA-polymeras
Kvantitet 100 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyraanalys, In vitro transkription, Cellfritt proteinuttryck, In situ sekvensering, SNP-detektion
Innehåll och lagring
• EquiPhi29 DNA-polymeras (0,1 ml vid 10 U/μ L)
• 10X EquiPhi29 DNA-polymerasreaktionsbuffert (1 ml)
• 0,1 M DTT (0,25 ml)
• 500μ M Exo-resistent Random Primer (0,2 ml)
• 10 mM dNTP-blandning (0,2 mL)
• 0,1 U/μ L Pyrofosfatas, oorganiskt (0,1 ml)
Förvara vid -15 till -25 °C.
Formatera Kit
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Frakt skick Torr is
Reaktionstid Upp till 2 timmar