Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-amplifieringskit
Produktkod. p-200009440 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18094070 100 reaktioner 100 reaktioner
18084100 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18094070 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65393
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
DNA-förstärkningskitet Thermo Scientific™ EquiPhi29 innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isothermal DNA-amplifiering, vilket inkluderar rullande cirkel-amplifiering (RCA) och multipel förskjutningsamplifikation – av hela genomet (MDA-WGA).
DNA-förstärkningskitet Thermo Scientific™ EquiPhi29 innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isothermal DNA-amplifiering, vilket inkluderar rullande cirkel-amplifiering (RCA) och multipel förskjutningsamplifikation – av hela genomet (MDA-WGA).
De Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Amplification Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för snabb, känslig och effektiv isotermisk DNA-amplifiering, som inkluderar rullande cirkelförstärkning (RCA ) och multipelförskjutningsförstärkning– helgenomamplifiering (MDA-WGA).
Funktioner av EquiPhi29 DNA-förstärkningskit inkluderar:
•Snabb DNA-amplifiering på mindre än två timmar
• Känslighet från 1 fg ingående DNA
• Maximal avkastning på 17μ g amplifierat DNA
• Kompatibilitet med olika typer av provinmatningsmaterial (t.ex. renat DNA, flytande mediakultur, agarplattkolonier)
• Kompatibilitet med olika nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering (Sanger-sekvensering, nästa generations sekvensering), digestion med restriktionsenzymer, cellfri DNA-berikning och cellfritt proteinuttryck
• Alla nödvändiga komponenter för DNA-amplifiering i RCA eller MDA-WGA-reaktioner
Satsen innehåller EquPhi29 DNA Polymerase, en proprietär phi29 DNA-polymerasmutant som har stark strängförskjutningsaktivitet och möjliggör hög termostabilitet, reaktionshastighet och produktutbyte och låg amplifieringsbias. Dessutom ingår en optimerad reaktionsbuffert, exo-resistent slumpmässig primer, pyrofosfatas och dNTPs. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen förbättrar DNA-amplifieringen och underlättar provhanteringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DNA-amplifieringskit
Form Vätska
För användning med (applikation) RCA, MDA-WGA
Polymeras EquiPhi29 DNA-polymeras
Kvantitet 100 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyraanalys, In vitro transkription, Cellfritt proteinuttryck, In situ sekvensering, SNP-detektion
Innehåll och lagring
• EquiPhi29 DNA-polymeras (0,1 ml vid 10 U/μ L)
• 10X EquiPhi29 DNA-polymerasreaktionsbuffert (1 ml)
• 0,1 M DTT (0,25 ml)
• 500μ M Exo-resistent Random Primer (0,2 ml)
• 10 mM dNTP-blandning (0,2 mL)
• 0,1 U/μ L Pyrofosfatas, oorganiskt (0,1 ml)
Förvara vid -15 till -25 °C.
Formatera Kit
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Frakt skick Torr is
Reaktionstid Upp till 2 timmar