Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-polymeras
Beskrivning
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymeras är en proprietär phi29-DNA-polymerasmutant som utvecklats genom in vitro-proteinutveckling. Detta enzym är avsevärt förbättrat jämfört med phi29-DNA-polymeras vad gäller proteintermostabilitet, reaktionshastighet, produktutbyte och amplifikationsbias, samtidigt som alla fördelar från vildtypenzymet behålls.
EquiPhi29 DNA-polymeras har stark strängförskjutningsaktivitet och 3'→5' korrekturläsning av exonukleasaktivitet som verkar föredraget på enkelsträngat DNA eller RNA.
Egenskaper hos EquiPhi29 DNA-polymeras:
- Högsta processivitet och strängförskjutningsaktivitet—över 70 kb långa DNA-sträckningar kan syntetiseras
- Låg förstärkningsbias
- Extremt höga utdelningar av amplifierat DNA, även från små mängder mall
- Mycket exakt DNA-syntes på kort tid
Användningsområden:
EquiPhi29 DNA-polymeras kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive:
- Opartisk helgenomamplifiering (WGA)
- Rullande cirkelförstärkning (RCA)
- Protein-primad DNA-amplifiering
- Cellfri kloning av dödligt DNA
- In situ-genotypning med hänglåsprober
- RNA-primed DNA-amplifiering
Anteckningar:
- Tillsats av pyrofosfatas till reaktionsblandningen med EquiPhi29 DNA-polymeras kan ytterligare förbättra DNA-syntesen
- På grund av enzymets 3'→5' korrekturläsningsexonukleas rekommenderas 3'-modifierade primers starkt.
- EquiPhi29 DNA-polymeras kan amplifiera DNA i ett brett temperaturintervall (30 ––45 °C), med en optimal reaktionstemperatur på 42 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fristående enzym |
| För användning med (applikation) | MDA-WGA, RCA |
| Polymeras | EquiPhi29 DNA-polymeras |
| Kvantitet | 250 U |
| Innehåll och lagring | • EquiPhi29 DNA-polymeras (25μ L vid 10 U/μ L) |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Reaktionstid | 2 timmar |