Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-polymeras
Produktkod. 16279981
Change view
Kvantitet:
1000 U
250 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16279981 5000 U -
15973292 250 U Paket med 250
17360680 1000 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16279981 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39392
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymeras är en proprietär phi29 DNA-polymerasmutant som utvecklats genom in vitro-proteinutveckling.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymeras är en proprietär phi29-DNA-polymerasmutant som utvecklats genom in vitro-proteinutveckling. Detta enzym är avsevärt förbättrat jämfört med phi29-DNA-polymeras vad gäller proteintermostabilitet, reaktionshastighet, produktutbyte och amplifikationsbias, samtidigt som alla fördelar från vildtypenzymet behålls.
EquiPhi29 DNA-polymeras har stark strängförskjutningsaktivitet och 3'→5' korrekturläsning av exonukleasaktivitet som verkar föredraget på enkelsträngat DNA eller RNA.
Egenskaper hos EquiPhi29 DNA-polymeras:
  • Högsta processivitet och strängförskjutningsaktivitet—över 70 kb långa DNA-sträckningar kan syntetiseras
  • Låg förstärkningsbias
  • Extremt höga utdelningar av amplifierat DNA, även från små mängder mall
  • Mycket exakt DNA-syntes på kort tid
Användningsområden:
EquiPhi29 DNA-polymeras kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive:
  • Opartisk helgenomamplifiering (WGA)
  • Rullande cirkelförstärkning (RCA)
  • Protein-primad DNA-amplifiering
  • Cellfri kloning av dödligt DNA
  • In situ-genotypning med hänglåsprober
  • RNA-primed DNA-amplifiering
Anteckningar:
  1. Tillsats av pyrofosfatas till reaktionsblandningen med EquiPhi29 DNA-polymeras kan ytterligare förbättra DNA-syntesen
  2. På grund av enzymets 3'→5' korrekturläsningsexonukleas rekommenderas 3'-modifierade primers starkt.
  3. EquiPhi29 DNA-polymeras kan amplifiera DNA i ett brett temperaturintervall (30 ––45 °C), med en optimal reaktionstemperatur på 42 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymeras EquiPhi29 DNA-polymeras
Kvantitet 5000 U
Innehåll och lagring
• 5 x 100 μl DNA-polymeras (10 U/μl)
• 3 x 1 ml EquiPhi29 DNA-polymerasreaktionsbuffert (10X) •
0,25 ml DTT (100 mM)
Lagra vid –15 till –25 °C.EquiPhi29
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 U/μl
Reaktionstid 2 timmar