Läs mer
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-polymeras
Produktkod. p-7138946
Kvantitet:
250 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 15973292
Brand: Thermo Scientific™ A39390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Polymerase är en egenutvecklad phi29 DNA-polymerasmutant som utvecklats genom in vitro proteinutveckling.
Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Polymerase är en egenutvecklad phi29 DNA-polymerasmutant som utvecklats genom in vitro proteinutveckling. Detta enzym är avsevärt förbättrat jämfört med phi29 DNA-polymeras i proteinets termostabilitet, reaktionshastighet, produktutbyte och amplifieringsbias, samtidigt som alla fördelar med vildtypsenzymet behålls.
EquiPhi29 DNA-polymeras har stark strängförskjutningsaktivitet och 3'→ 5' korrekturläsande exonukleasaktivitet som verkar preferentiellt på enkelsträngat DNA eller RNA.
Funktioner av EquiPhi29 DNA-polymeras
• Högsta processivitet och strängförskjutningsaktivitet —mer än 70 kb långa DNA-sträckor kan syntetiseras
• Låg amplifieringsbias
• Extremt höga utbyten av amplifierat DNA, även från små mängder mall
• Mycket exakt DNA-syntes på kort tid
Tillämpningar
EquiPhi29 DNA-polymeras kan användas i en mängd olika applikationer inklusive:
• Opartisk helgenomamplifiering (WGA)
• Rullande cirkelförstärkning (RCA )
• Proteinprimad DNA-amplifiering
• Cellfri kloning av dödligt DNA
In situ genotypning med hänglåssonder
Anmärkningar om RNA-primad DNA-amplifiering
1. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen med EquiPhi29 DNA-polymeras kan ytterligare förbättra DNA-syntes
2. På grund av enzymets 3'→ 5' korrekturläsande exonukleas, 3’ -modifierade primers rekommenderas starkt.
3. EquiPhi29 DNA-polymeras kan amplifiera DNA i ett brett temperaturområde (30 –45 °C), med en optimal reaktionstemperatur på 42 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymeras EquiPhi29 DNA-polymeras
Kvantitet 250 U
Innehåll och lagring
• EquiPhi29 DNA-polymeras (25μ L vid 10 U/μ L)
• 10X EquiPhi29 DNA-polymerasreaktionsbuffert (0,25 ml)
• 110 mM DTT (0,25 mL)
Butik på– 15 till– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 U/μ L
Reaktionstid 2 timmar