Läs mer
Thermo Scientific™ Crimp- och decrimperkäftsatser för programmerbara elektroniska högeffektspressstationer
Produktkod. 15207318
Change view
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Typ:
11 mm elektronisk crimper
11 mm elektronisk decrimper
20 mm elektronisk crimper
8 mm elektronisk crimper
Elektronisk crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ unitSize
15207318 8 mm 8 mm elektronisk crimper Varje
15257308 11 mm 20 mm elektronisk crimper Varje
15227308 11 mm 11 mm elektronisk decrimper Varje
15267308 13 mm 11 mm elektronisk crimper Varje
15237308 13 mm 11 mm elektronisk decrimper Varje
15277308 13 mm Elektronisk crimper Varje
15287308 20 mm 20 mm elektronisk crimper Varje
15247308 20 mm 11 mm elektronisk decrimper Varje
15297308 20 mm Elektronisk crimper Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15207318 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ECMJ8
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera din Thermo Scientific™ Programmerbara elektroniska högeffektspressningsstationer med dessa krimpnings- och avkrympningsset.
Optimera din Thermo Scientific™ Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station med dessa crimper och decrimper set.
Finns i en mängd olika storlekar och format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antal per förpackning 1 st.
Typ 8 mm elektronisk crimper
För användning med (utrustning) Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station, 8 mm flaskförslutning
Storlek 8 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.