Läs mer
Thermo Scientific™ Crimp- och decrimperkäftsatser för programmerbara elektroniska högeffektspressstationer
Description
Optimera din Thermo Scientific™ Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station med dessa crimper och decrimper set.
Specifications
Specifications
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Elektronisk crimper |
| För användning med (utrustning) | Programmerbar elektronisk högeffekts crimpstation, 20 mm flip-off tätning |
| Storlek | 20 mm |
| För användning med (applikation) | Industriell kromatografi |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.