Läs mer
Thermo Scientific™ Crimp- och decrimperkäftsatser för programmerbara elektroniska högeffektspressstationer
Produktkod. p-6062409
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Typ:
11 mm elektronisk crimper
11 mm elektronisk decrimper
20 mm elektronisk crimper
8 mm elektronisk crimper
Elektronisk crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15207318
Brand: Thermo Scientific™ ECMJ8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera din Thermo Scientific™ Programmerbara elektroniska högeffektspressningsstationer med dessa krimpnings- och avkrympningsset.
Optimera din Thermo Scientific™ Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station med dessa crimper och decrimper set.
Finns i en mängd olika storlekar och format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal per förpackning 1 st.
Typ 8 mm elektronisk crimper
För användning med (utrustning) Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station, 8 mm flaskförslutning
Storlek 8 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.