Läs mer
(±)-Equol, MedChemExpress
Produktkod. 16489646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489646 50 mg 50mg
16472616 25 mg 25mg
16464386 100 mg -
16440916 200 mg -
16403098 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100583A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MedChemExpress (±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
(±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Equol
CAS 94105-90-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.76 mM)
LEDER OC1=CC=C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.27
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death