Learn More
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15443989
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Unit Size:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15443989 100 mg -
15453989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15443989 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61383.MC
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Urinmetabolit av daidzein, producerad av människor och hästar
(± )-Equol uppvisar EC50-värden på 200 och 74 nM för human ERα och ERβ och inducerar bröstcancercellproliferation in vitro vid koncentrationer så låga som 100 nM. Det är en svag östrogen agonist och kompetitiv hämmare av 17β -östradiol vid östradiolreceptorn. Det hämmar 12-O-tetradekanoylforbol 13-acetat (TPA)-inducerad neoplastisk celltransformation genom att rikta in sig på MEK/ERK/p90RSK/aktivatorprotein-1-signalvägen. Den fungerar som en DHT-blockerare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-Equol uppvisar EC50-värden på 200 och 74 nM för human ERα och ERβ och inducerar bröstcancercellproliferation in vitro vid koncentrationer så låga som 100 nM. Det är en svag östrogen agonist och kompetitiv hämmare av 17β -östradiol vid östradiolreceptorn. Det hämmar 12-O-tetradekanoylforbol 13-acetat (TPA)-inducerad neoplastisk celltransformation genom att rikta in sig på MEK/ERK/p90RSK/aktivatorprotein-1-signalvägen. Den fungerar som en DHT-blockerare.
Löslighet
Löslig i DMSO och metanol eller 100 % etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94105-90-5
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00016662
InChI-nyckel ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
PubChem CID 382975
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-7-ol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material (+/-)-Equol
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 87752
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3644
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och metanol eller 100% etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 242.27
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.