missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7042111
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443989 100 mg -
15453989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15443989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61383.MC
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Urinmetabolit av daidzein, producerad av människor och hästar

(± )-Equol uppvisar EC50-värden på 200 och 74 nM för human ERα och ERβ och inducerar bröstcancercellproliferation in vitro vid koncentrationer så låga som 100 nM. Det är en svag östrogen agonist och kompetitiv hämmare av 17β -östradiol vid östradiolreceptorn. Det hämmar 12-O-tetradekanoylforbol 13-acetat (TPA)-inducerad neoplastisk celltransformation genom att rikta in sig på MEK/ERK/p90RSK/aktivatorprotein-1-signalvägen. Den fungerar som en DHT-blockerare.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Ansökningar
(+/-)-Equol uppvisar EC50-värden på 200 och 74 nM för human ERα och ERβ och inducerar bröstcancercellproliferation in vitro vid koncentrationer så låga som 100 nM. Det är en svag östrogen agonist och kompetitiv hämmare av 17β -östradiol vid östradiolreceptorn. Det hämmar 12-O-tetradekanoylforbol 13-acetat (TPA)-inducerad neoplastisk celltransformation genom att rikta in sig på MEK/ERK/p90RSK/aktivatorprotein-1-signalvägen. Den fungerar som en DHT-blockerare.

Löslighet
Löslig i DMSO och metanol eller 100 % etanol. Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 94105-90-5
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00016662
InChI-nyckel ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
PubChem CID 382975
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-7-ol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+/-)-Equol
Smältpunkt 172°C to 176°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 87752
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3644
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and methanol or 100% ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 242.27
Fysisk form Kristallint pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.