Läs mer
ER-000444793, MedChemExpress
Produktkod. 16499736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499736 50 mg -
16493188 10 mg 10mg
16450709 1 mg -
16415927 5 mg -
16414476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ER-000444793
CAS 792957-74-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H18N2O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C(CC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)C(C3=CC=CC=C3N4)=CC4=O
Molekylvikt (g/mol) 354.4
Formel vikt 354.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death