Läs mer
Tocris Bioscience™ ER 50891
Beskrivning
Antagonist of RARα receptors (IC50 = 31.2 nM). Displays selective affinity for RARα (relative IC50 values are 1.8, 432 and 535 nM for RARα, RARγ and RARβ respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ER 50891 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 432.51 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.523 |