Läs mer
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red
Produktkod. 15607858
Change view
Kvantitet:
800 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15607858 800 analyser Paket med 800
1 options
Produktkod. 15607858 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A15884
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red tillhandahåller en känslig och effektiv metod för högkapacitets-, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiella ER-alfa-ligander.
  • De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Red, tillhandahåller en känslig och effektiv metod för högkapacitets-, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiella ER-alfa-ligander. Satsen använder insektscelluttryckt, fullängds, naturlig (omärkt) human östrogenreceptor alfa (tillgänglig separat, Kat. nr. A15674) och en ny, högaffinitet, fluorescerande östrogenligand (Fluormone EL Red) i ett homogent, blanda-och-läs analysformat.
  • Detta kit ger en röd färgavläsning; ett grönt kit finns också. Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen.
  • Komplett& färdiga att använda ur kartongen - alla reagenser ingår, bara tillsätt dina testföreningar
  • Kompatibel med hög genomströmning - 800 x 20μ L-fluorescenspolarisationsanalyser i en platta med 384 brunnar
  • Bekväm - tillgänglig i bulkstorlekar för större siktningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 rör fullängds ER Alpha Recombinant Protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
• 1 tub Fluormone EL Red Tracer (förvaras vid -5 till -30 °C)
• 2 flaskor ER Red Screening Buffer (förvaras vid -5 till -30 °C)
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescerande Imager
Formatera 384-brunnars tallrik
Kvantitet 800 analyser
Typ ER Alpha Competitor Assay