Läs mer
Erastin, MedChemExpress
Produktkod. 16489347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489347 5 mg -
16452877 50 mg -
16436808 10 mg -
16406926 100 mg 100mg
16471196 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15763
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erastin
CAS 571203-78-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H31ClN4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 547.04
Formel vikt 547.04
Procent renhet 98.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death