Läs mer
Erastin, TRC
Produktkod. 30388706
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388706 5 mg
30375466 10 mg
30375465 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5935005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 571203-78-6
Molekylformel C30H31ClN4O4
Molekylvikt (g/mol) 547.04
Synonym 2-[1-[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]ethyl]-3-(2-ethoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone
IUPAC-namn 2-(1-(4-(2-(4-klorofenoxi)acetyl)piperazin-1-yl)etyl)-3-(2-etoxyfenyl)kinazolin-4(3H)-ett
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erastin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
Formel vikt 546.2