missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eravacycline dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16457238
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457238 10 mg -
16439767 5 mg 5mg
16403566 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16457238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16980A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.

Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eravacycline dihydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 1334714-66-7
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33Cl2FN4O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TP-434 dihydrochloride TP-434-046
Löslighetsinformation DMSO : 220 mg/mL (348.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (79.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC(C(O)=C1C2=O)=CC(F)=C1C[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C([C@@]4(O)C(O)=C32)=O)CN5CCCC5.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 631.48
Formel vikt 631.48
Procent renhet 96.93%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.