Läs mer
Tocris Bioscience™ ERB 041
Beskrivning
Potent ERβ agonist; displays >200-fold selectivity for ERβ over ERα (IC50 values are 5 and 1216 nM for human ERβ and ERα; 3.1 and 620 nM for rat ERβ and ERα; and 3.7 and 750 nM for mouse ERβ and ERα respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ERB 041 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 271.24 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.247 |