Läs mer
Invitrogen™ ErbB2 (HER-2) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SP3)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
8710.00 SEK - 12830.00 SEK
Specifikationer
Antigen ErbB2 (HER-2)
Klona SP3
Koncentration 0.122 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Se fler specifikationer
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Kvantitet Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Kvantitet Prezzo Quantità e disponibilità  
10029133
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA139544
1 mL
12830.00 SEK
1ml
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13471077
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA516348
500 μL
8710.00 SEK
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Descrizione
Descrizione
Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is breast carcinoma.
ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.
Specifica
Specifica
ErbB2 (HER-2)
0.122 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.2
P04626
2064
Recombinant protein encoding extracellular domain of human c-erbB2.
Antibody
SP3
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
ERBB2
avian erythroblastosis oncogene B 2; Avian erythroblastosis viral (v-erb-B2) oncogene homologue 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog); CD antigen CD340; CD340; c-erb B2/neu protein; c-erbB2; C-erbB-2; c-neu; epidermal growth factor receptor-related protein; erbb 2; ERBB2; erb-b2; Erbb-2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; erb-b2 receptor tyrosine kinase 2; her 2; HER2; HER-2; HER-2/neu; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; Kiaa3023; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; mKIAA3023; MLN 19; MLN19; NEU; Neu oncogene; NEU proto-oncogene; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; NGL; p185erbB2; p185neu; phospho ErbB2; proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; TKR1; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian)
ERBB2
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato