Läs mer
Erbium, AAS-standardlösning, Specpure™ Er 1000 μg/ml
Produktkod. 11329159
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329159 100 mL 100ml
11396339 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088063.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12061-16-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Er2O3
Molekylvikt (g/mol) 382.52
MDL-nummer MFCD00010991
InChI-nyckel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dierbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
Ångtryck 17mm Hg at 20°C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Erbium(III) oxide: 0.13%; Water: 94.87%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.