Läs mer
Erbiumfolie, 0,025 mm (0,001 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Erbiumfolie används i fysikaliska ångavsättningsprocesser (PVD), inklusive termisk och elektronstråleavdunstning (e-stråle), för framställning av tunna filmer. Det används som legeringselement med titan och används även för att framställa infrarött absorberande glas.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erbium foil |
| Namnnotering | 0,025 mm tjock |
| Kvantitet | 25 x 25 mm |
| Vikt | ≈0,14g/25x25mm |
| Form | Florett |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Procent renhet | 99.9% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.