Läs mer
Erbium(III) 2,4-pentandionat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356668
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356668 2 g 2g
11366668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013214.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14553-08-3 | C15H21ErO6 | 464.59 g/mol
Erbium(III) 2,4-pentandionat används vanligtvis i olika katalysatorer och katalytiska reagenser för organisk syntes. Den används också för glasfärgning, som förstärkare i fiberoptik och i laser för medicinska och dentala ändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14553-08-3
Molekylformel C15H21ErO6
Molekylvikt (g/mol) 464.59
MDL-nummer MFCD00013490
InChI-nyckel FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 102601666
LEDER [Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) 2, 4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn erbium(3+)tris(2,4-dioxopentan-3-id)
Formel vikt 464.59
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.