Läs mer
Erbium(III) acetate tetrahydrate, 99% (REO)
Produktkod. 15442537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442537 100 g 100g
15432537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045897.22
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 15280-57-6 | C6H9ErO6·4H2O
Erbium(III)acetattetrahydrat används för laboratoriereagens, optiska glas, strukturell keramik, katalysatorer, elektriska komponenter, fotooptiskt material och optisk fiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15280-57-6
Molekylformel C6H9ErO6·4H2O
MDL-nummer MFCD00013034
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium (III) acetate tetrahydrate
Färg Rosa
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Er(OOCCH3)3·4H2O
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 416.45 (344.39 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.114 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.