Läs mer
Erbium(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048709
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11351049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011304.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III)kloridhydrat används som utgångsmaterial för nya kantbryggade oktaedriska M6 klusterföreningar som CsErTa6Cl18, för vilka elektron- och stabilitetsstudier utfördes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-85-9
Molekylformel Cl3Er
Molekylvikt (g/mol) 273.61
MDL-nummer MFCD00010989
InChI-nyckel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn erbium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) chloride hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in ethanol
Formel vikt 273.62 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.