Läs mer
Erbium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050158
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11308617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035739.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273.609 g/mol
Det är ett utgångsmaterial för ny kantbroad oktaedral M6 klusterföreningar som används för elektron- och stabilitetsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10138-41-7
Molekylformel Cl3Er
Molekylvikt (g/mol) 273.609
MDL-nummer MFCD00010989
InChI-nyckel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 66277
IUPAC-namn triklorbium
LEDER Cl[Er](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C
Kemiskt namn eller material Erbium(III) chloride
Smältpunkt 774°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formel vikt 273.62
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.