Läs mer
Erbium(III)jodid, vattenfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345637
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345637 50 g 50g
11335637 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043372.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-42-8
Molekylformel ErI3
MDL-nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Specifikationer
Kokpunkt 1280°C
Kemiskt namn eller material Erbium (III) iodide
Smältpunkt 1020°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 547.97
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.