Läs mer
Erbium(III)isopropoxid
Produktkod. 11328058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328058 5 g 5g
11318058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036613.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 14814-07-4 | C9H21ErO3 | 344,523 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14814-07-4
Molekylformel C9H21ErO3
Molekylvikt (g/mol) 344.523
MDL-nummer MFCD00144253
InChI-nyckel VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 2734042
IUPAC-namn erbium(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) isopropoxide
Smältpunkt 325 °C (dekomposition)
Flampunkt 58 °C (138 °F)
Odör Alkoholliknande
Linjär formel Er[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 344.52
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.