Läs mer
Erbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049108
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11317657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012920.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Används som laboratoriekemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-51-3
Molekylformel ErH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 443.35
MDL-nummer MFCD00149691
InChI-nyckel LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
LEDER O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 130°C (in -4H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Typically insoluble in water.
IUPAC-namn erbium(3+)pentahydrattrinitrat
Formel vikt 353.27 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.