Learn More
Erbium(III) nitratpentahydrat, 99,9 %, (spårmetallbas)
Product Code. 10217330 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10217330 25 g Plastflaska 25g
10177413 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10217330 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 315140250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-51-3
Molekylformel ErH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 443.35
MDL-nummer MFCD00149691
InChI-nyckel LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
LEDER O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Erbium(III) nitrate pentahydrate
Färg Rosa
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 33 till 39 % (Er)
Linjär formel Er(NO3)3·5H2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn erbium(3+)pentahydrattrinitrat
Formel vikt 443.35
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.