Läs mer
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. p-3756639 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10217330
Brand: Thermo Scientific Acros 315140250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-51-3
Molekylformel ErH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 443.35
MDL-nummer MFCD00149691
InChI-nyckel LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
LEDER O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) nitrate pentahydrate
Färg Rosa
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 33 to 39% (Er)
Linjär formel Er(NO3)3·5H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn erbium(3+)pentahydrattrinitrat
Formel vikt 443.35
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.