Läs mer
Erbium(III) oxalate decahydrate, 99.9%
Produktkod. 11418347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418347 5 g 5g
11428347 25 g 25g
11438347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18420.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30618-31-6 | C6H26Er2O22 | 784.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30618-31-6
Molekylformel C6H26Er2O22
Molekylvikt (g/mol) 784.77
MDL-nummer MFCD00150142,MFCD00150142
InChI-nyckel CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
IUPAC-namn erbium;oxalsyra;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) oxalate decahydrate
Densitet 2.64
Linjär formel Er2(C2O4)3·10H2O
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3288
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 778.73 (598.58 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.