Läs mer
Erbium(III)oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11351059
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351059 100 g 100g
11341059 25 g 25g
11331059 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011310.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Erbiumtrioxid är en viktig sällsynt jordartsmetall som används inom biomedicin. Den används som ett grinddielektrikum i halvledarenheter eftersom det har en hög dielektricitetskonstant och ett stort bandgap; som ett brännbart neutrongift för kärnbränsle och som färg för glasögon. Erbiumoxidnanopartiklar kan ytmodifieras för distribution i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier för bioavbildning på grund av dess fotoluminescensegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12061-16-4
Molekylformel Er2O3
Molekylvikt (g/mol) 382.52
MDL-nummer MFCD00010991
InChI-nyckel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dierbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Erbium(III) oxide
Smältpunkt 2400 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Densitet 8.64 g/mL
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 382.56
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.