Läs mer
Erbium(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Beskrivning
Erbiumtrioxid är en viktig sällsynt jordartsmetall som används inom biomedicin. Den används som ett grinddielektrikum i halvledarenheter eftersom det har en hög dielektricitetskonstant och ett stort bandgap; som ett brännbart neutrongift för kärnbränsle och som färg för glasögon. Erbiumoxidnanopartiklar kan ytmodifieras för distribution i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier för bioavbildning på grund av dess fotoluminescensegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erbium(III) oxide |
| Smältpunkt | 2400°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (REO) |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 382.56 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Utseende | Powder or lump |
| Densitet | 8.64 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.