Läs mer
Erbium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-4408082
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11301059
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011309.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
Erbiumtrioxid är en viktig sällsynt jordartsmetall som används inom biomedicin. Den används som ett grinddielektrikum i halvledarenheter eftersom det har en hög dielektricitetskonstant och ett stort bandgap; som ett brännbart neutrongift för kärnbränsle och som färg för glasögon. Erbiumoxidnanopartiklar kan ytmodifieras för distribution i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier för bioavbildning på grund av dess fotoluminescensegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Molekylformel Er2O3
Molekylvikt (g/mol) 382.52
MDL-nummer MFCD00010991
InChI-nyckel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dierbium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Kemiskt namn eller material Erbium(III) oxide
Smältpunkt 2400°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 382.56
Känslighet Hygroscopic
Utseende Powder or lump
Densitet 8.64
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis