Läs mer
Erbium(III)perklorat, 40 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erbium(III) perchlorate |
| CAS | 14017-55-1, 7732-18-5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | Cl3ErO12 |
| MDL-nummer | MFCD00016073 |
| Synonym | erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution |
| InChI-nyckel | FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
| IUPAC-namn | erbium(3+);triperklorat |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.61 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.