Läs mer
Erbium(III)perklorat, 40 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4089802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10841671
Brand: Thermo Scientific Acros 428290050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14017-55-1 | Cl3ErO12 | 465.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) perchlorate
CAS 14017-55-1, 7732-18-5
Kvantitet 5 g
Molekylformel Cl3ErO12
MDL-nummer MFCD00016073
Synonym erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution
InChI-nyckel FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
IUPAC-namn erbium(3+);triperklorat
Molekylvikt (g/mol) 465.61
PubChem CID 15335705
Formel vikt 465.61
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.44, 1.4400g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.