Läs mer
Erbium(III) perklorathexahydrat, 50 % vikt i salt, reagenskvalitet
Produktkod. 11490301
Change view
Kvantitet:
∼2 g
∼50 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490301 10 g 10g
11480301 ∼2 g 2g
11400311 ∼50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490301 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040576.NC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573,687 g/mol
Erbium(III)perklorathexahydrat används inom kärnteknik för neutronabsorberande styrstavar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14692-15-0
Molekylformel Cl3ErH12O18
Molekylvikt (g/mol) 573.687
MDL-nummer MFCD00150232
InChI-nyckel JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
IUPAC-namn erbium(3+);triperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Färg Rosa
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3211
Löslighetsinformation Mikarbar med vatten.
Formel vikt 573,70 (465,61 Vattenfri)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w in aq. soln.
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.