Läs mer
Erbium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w in aq. soln., Reagent Grade
Produktkod. p-4408083
Kvantitet:
∼2 g
∼50 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11480301
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040576.NA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
Erbium(III)perklorathexahydrat används inom kärnteknik för neutronabsorberande styrstavar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14692-15-0
Molekylformel Cl3ErH12O18
Molekylvikt (g/mol) 573.687
MDL-nummer MFCD00150232
InChI-nyckel JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
IUPAC-namn erbium(3+);triperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Färg Rosa
Fysisk form Vätska
Kvantitet ∼2 g
Löslighetsinformation Micible with water.
Formel vikt 573.70 (465.61 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Utseende Pink liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.